Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de vinilo
Continuous Colored Labels, a colored, printable vinyl film for Thermal Transfer printers.
Marca:  Brady™ 217529
Detalles adicionales : Peso : 0.61300kg
Código de producto. 11588694
  • 247.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Colored, printable vinyl film for Thermal Transfer printers.
Especificaciones
Especificaciones
Thermal Transfer Printable Labels
White
Vinyl
Labels
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers
-70°C
1 Ea.
-70°C to +80°C
0.107 mm
131 ft.
2.48 in.
25.4 mm I.D.
Permanent Acrylic, Permanent
Satin
Thermal Transfer
Barcode labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, General Identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling
1
1 Roll
-94°F to +176°F
0.0042 in.
40 m x 63 mm
40 m
63 mm