Learn More
Univet™ Contemporary Reading Glasses with Diamond Frame Color
These Contemporary Reading Glasses are lightweight and highly durable while maintaining a glamorous style.
150.00€
Especificaciones
Revestimiento de lente | Scratch-resistant |
---|---|
Forma | Rectangular |
Tinción de lente | None |
Tipo de producto | Reader Safety Glasses |
Color de marco | Diamond |
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17910872
|
Univet™
571P00598-100 |
+1 |
150.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17930872
|
Univet™
571P00598-150 |
+1.5 |
150.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17980862
|
Univet™
571P00598-200 |
+2 |
150.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17900872
|
Univet™
571P00598-250 |
+2.5 |
150.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17990862
|
Univet™
571P00598-300 |
+3 |
150.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Light and highly resistant
- Polyamide frame with zero metallic components
- Integrated side-shields
Especificaciones
Scratch-resistant | |
None | |
Diamond | |
Acrylic | |
Polycarbonate | |
UV380 |
Rectangular | |
Reader Safety Glasses | |
Large | |
Reusable | |
Plastic | |
Standard |