Learn More
Contec™ Toallitas presaturadas SATWIPES™
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 23 cm (6 x 9 in)
23 x 18 cm (9 x 7 in)
23 x 15 cm (9 x 6 in)
Material:
Poliéster
Poliéster, Rayón
Polipropileno, Rayón
Poliéster Celulosa
Solución de saturación:
100% IPA
100 % acetona
10 % alcohol isopropílico, 90 % agua desionizada
70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada
70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
Cantidad de embalaje:
100 toallitas/rollo
100/paq.; 12 paq./caja
100/paq.; 18 paq./caja
12 Pk.
12 paq.
1200/Cs.
1400/cajas
700 paq.; 2 paq./caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1200
paquete de 1400
paquete de 1800
Descripción
- Toallitas presaturadas duraderas con una selección de saturaciones de disolvente en rollos perforados
- Las toallitas de poliéster no tejidas son perfectas para aplicaciones críticas en entornos ISO de clase 5
- Las toallitas SATWIPES de poliéster/celulosa no tejidas ofrecen resistencia y un bajo contenido de compuestos extraíbles para su uso en aplicaciones menos críticas en entornos ISO de clase 6 a 8
- Diseñadas para la limpieza general, la preparación de superficies, así como para limpiar herramientas de proceso y otros equipos, y para utilizarse antes del acceso a salas limpias
Información de órdenes
Cien toallitas de 6 x 9 in (15 x 23 cm) empaquetadas en un rollo perforado. La mayoría de los estuches de toallitas SATWipes contienen 12 rollos presaturados más un recipiente; 19-150-0711 y -0712 envasados con 18 recargas por caja sin recipiente. Sustratos de mezcla personalizada y tamaños de toallitas adicionales disponibles a través de su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Safety. Existen recipientes vacíos para toallitas: 19-171-955.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita presaturada |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Anchura (métrico) | 15 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO Clases 5 a 8 |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 23 x 15 cm (9 x 6 in) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- CONTEC SATWIPE NONWOVEN POLYESTER WITH 70% IPA
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol