Learn More
Contec™ Toallitas presaturadas SATWIPES™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15597979 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 23 cm (6 x 9 in)
23 x 18 cm (9 x 7 in)
23 x 15 cm (9 x 6 in)
Material:
Poliéster
Poliéster, Rayón
Polipropileno, Rayón
Poliéster Celulosa
Solución de saturación:
100% IPA
100 % acetona
10 % alcohol isopropílico, 90 % agua desionizada
70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada
70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
Cantidad de embalaje:
100 toallitas/rollo
100/paq.; 12 paq./caja
100/paq.; 18 paq./caja
12 Pk.
12 paq.
1200/Cs.
1400/cajas
700 paq.; 2 paq./caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1200
paquete de 1400
paquete de 1800
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material Solución de saturación Cantidad de embalaje unitSize
15597979 23 x 15 cm (9 x 6 in) Poliéster Celulosa 100% IPA 12 paq. paquete de 1200
17294533 23 x 15 cm (9 x 6 in) Poliéster Celulosa 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 100/paq.; 18 paq./caja paquete de 1800
17813294 15 x 23 cm (6 x 9 in) Poliéster Celulosa 10 % alcohol isopropílico, 90 % agua desionizada 12 Pk. paquete de 1200
17284533 23 x 15 cm (9 x 6 in) Poliéster Celulosa 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 100/paq.; 12 paq./caja paquete de 1200
17214543 23 x 15 cm (9 x 6 in) Poliéster 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 100/paq.; 18 paq./caja paquete de 1800
17204543 23 x 15 cm (9 x 6 in) Poliéster 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 100/paq.; 12 paq./caja paquete de 1200
17224543 23 x 18 cm (9 x 7 in) Poliéster, Rayón 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 700 paq.; 2 paq./caja paquete de 1400
16605544 15 x 23 cm (6 x 9 in) Poliéster 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 12 paq. paquete de 1200
15915760 15 x 23 cm (6 x 9 in) Poliéster 70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada 100 toallitas/rollo paquete de 1800
17863067 15 x 23 cm (6 x 9 in) Poliéster 100 % acetona 1200/Cs. paquete de 100
15754047 15 x 23 cm (6 x 9 in) Poliéster 100% IPA 12 paq. paquete de 1200
15147915 23 x 18 cm (9 x 7 in) Polipropileno, Rayón 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada 1400/cajas paquete de 1400
12 options
Código de producto. 15597979
Marca: Contec™ SATC1100
Apto para diversos tipos de salas limpias. Las toallitas presaturadas SATWipes™ se ofrecen en varias opciones para facilitar la limpieza general en entornos ISO de clase 5 a ISO clase 8.
  • Toallitas presaturadas duraderas con una selección de saturaciones de disolvente en rollos perforados
  • Las toallitas de poliéster no tejidas son perfectas para aplicaciones críticas en entornos ISO de clase 5
  • Las toallitas SATWIPES de poliéster/celulosa no tejidas ofrecen resistencia y un bajo contenido de compuestos extraíbles para su uso en aplicaciones menos críticas en entornos ISO de clase 6 a 8
  • Diseñadas para la limpieza general, la preparación de superficies, así como para limpiar herramientas de proceso y otros equipos, y para utilizarse antes del acceso a salas limpias
Información de órdenes
Cien toallitas de 6 x 9 in (15 x 23 cm) empaquetadas en un rollo perforado. La mayoría de los estuches de toallitas SATWipes contienen 12 rollos presaturados más un recipiente; 19-150-0711 y -0712 envasados con 18 recargas por caja sin recipiente. Sustratos de mezcla personalizada y tamaños de toallitas adicionales disponibles a través de su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Safety. Existen recipientes vacíos para toallitas: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15,2 cm
Material Poliéster Celulosa
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 23 x 15 cm (9 x 6 in)
Para utilizar con (aplicación) Excelentes toallitas para aplicaciones menos críticas, compatibles con entornos ISO clase 6 y toallitas antes de entrar en la sala blanca
Cantidad de embalaje 12 paq.
Tela 1 capa
Solución de saturación 100% IPA
Esterilidad No estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X1200 SATWipes cellulose/polyester wipes, 15x23cm,
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol