Learn More
Contec™ Toallitas de microfibra MicroGenesis™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16635524 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
31 x 25 cm (12 x 10 in)
46 x 25 cm (18 x 10 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
paquete de 800
Código de producto. 16635524
Marca: Contec™ LWMM0100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoja y retenga partículas, polvo y otros contaminantes en salas limpias y otras aplicaciones críticas. Las toallitas de microfibra MicroGenesis™ están compuestas al 100 % de hilo de microfibra de poliéster tejido en un sustrato de polipropileno unido térmicamente. Esta estructura aplica microfibra solo a la superficie de limpieza en la que se necesita y sella la base de cada puntada en una base unida térmicamente.
  • Para aplicaciones secas donde la recogida y retención de partículas es fundamental
  • Diseñadas con pelo de microfelpa para recoger y retener partículas de manera rápida y eficiente, aquello por lo que la microfibra es conocido
  • Utilice la máxima cantidad de microfibra para recoger y retener partículas, polvo y otros contaminantes en salas limpias y otras aplicaciones críticas.
  • En algunas aplicaciones el rendimiento seco del producto puede permitir la eliminación de costosos productos químicos de limpieza.
  • El procesamiento exclusivo de Contec proporciona a las toallitas MicroGenesis excelentes características de absorción, lo que hace que sean perfectas para múltiples aplicaciones y sectores.
  • Compatibles con una amplia gama de desinfectantes, productos químicos y soluciones
  • Seguras para su uso con todos los desinfectantes, lo que incluye lejía y amonio cuaternario
Aplicaciones
  • Fabricación de pastillas y productos farmacéuticos en polvo fino
  • Residuos de polvo generados y depositados en equipos, suelos, paredes y techos
  • Eliminación de grasa del equipo de producción entre lotes fabricados
  • Limpieza de cristales y gafas
  • Sala limpia general
  • Recogida y retirada de derrames
  • Limpieza de suelos en seco y en húmedo
  • Limpieza y pulido de acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paños de microfibra
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 31 cm
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 25 cm
Material Microfibra de poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 31 x 25 cm (12 x 10 in)
Para utilizar con (aplicación) Perfectas para recoger partículas y residuos de polvo generados y depositados en equipos, suelos, paredes y techos
Cantidad de embalaje 100/bolsa, 8 bolsas/caja
Tela 1 capa