Learn More
Contec™ Toallas para salas limpias no tejidas ProZorb™
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1800
Descripción
- Las toallas no tejidas de poliéster/celulosa texturizadas favorecen una limpieza eficaz
- Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
- Resistentes y duraderas
- Diseñadas para aplicaciones no abrasivas en las industrias biotecnológica, farmacéutica, electrónica, de semiconductores, etc.
- Se recomienda su uso en aplicaciones de salas limpias ISO Clase 5; usar para limpiar el producto antes de acceder a la sala limpia
- Excelentes para la limpieza de derrames entornos críticos
- Sin ligantes ni surfactantes químicos
Información de órdenes
Peso base: 55 g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas no tejidas para salas blancas |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,48 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Peso base | 55 |
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 5 |
| Dimensiones (L x An) | 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Sala blanca |
| Mostrar más |