Learn More
Contec™ Toallas para salas limpias no tejidas ProZorb™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15691393 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1800
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15691393 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) paquete de 1800
1 options
Código de producto. 15691393
Marca: Contec™ PZ1212
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con celulosa y poliéster por medio de un proceso especial que crea aberturas en el tejido a la vez que aumenta el grosor. Las toallas no tejidas para salas limpias Contec™ ProZorb™ proporcionan una superficie texturizada con una excelente capacidad de absorción y eliminación de partículas.
  • Las toallas no tejidas de poliéster/celulosa texturizadas favorecen una limpieza eficaz
  • Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
  • Resistentes y duraderas
  • Diseñadas para aplicaciones no abrasivas en las industrias biotecnológica, farmacéutica, electrónica, de semiconductores, etc.
  • Se recomienda su uso en aplicaciones de salas limpias ISO Clase 5; usar para limpiar el producto antes de acceder a la sala limpia 
  • Excelentes para la limpieza de derrames entornos críticos
  • Sin ligantes ni surfactantes químicos
Información de órdenes
Peso base: 55 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas no tejidas para salas blancas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,48 cm
Material Poliéster Celulosa
Peso base 55
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5
Dimensiones (L x An) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca