Descripción
- Para la limpieza general en entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E, clase 100/M3.5)
- Perfectas para limpiar las superficies exteriores de los productos y limpiar las superficies interiores de las herramientas de proceso u otros equipos
Información de órdenes
Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO Clase 4. Disponibles estériles según las directrices AAMI ISO Método I con un nivel SAL de 10-6, envasadas en bolsas exteriores pelables con bolsas interiores de rotura lineal.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiar |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |