Descripción
- Toallitas 100 % poliéster de filamento continuo con textura y bordes sellados con calor
- El corte por láser sella las fibras en el borde de la toallita y permite una utilización al 100 % de la misma
- Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO Clase 4
- Contenido extremadamente bajo de partículas, fibras y residuos no volátiles (NVRS)
- Buena capacidad de absorción con disolventes
- Resistentes a la abrasión y a los productos químicos
Información de órdenes
Disponible en tamaños y formas a medida.Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher Safety.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Polynit Toallitas selladas con calor |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Peso base | 140 g/m2 |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Mostrar más |