Learn More
Contec™ Toallas selladas con calor Polynit™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 12837163 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
6 x 6 in
Cantidad de embalaje:
1000 toallitas/bolsa
150 toallitas/bolsa
150 toallitas/bolsa, a granel
150/bolsa, 8 bolsas/caja
25 toallitas/bolsa interior, 4 bolsas/bolsa interior
300 Toallitas/Bolsa
300 Toallitas/Bolsa (a granel)
75 toallitas/bolsa
75/bolsa, 8 bolsas/caja (Apilado en plano)
75 uds., 4 uds./bolsa, 10 bolsas/caja
Tipo de producto:
Polynit Toallitas selladas con calor
Toallita
Toallitas selladas con calor Polynit
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 150
paquete de 300
paquete de 4800
paquete de 600
paquete de 75
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Tipo de producto Esterilidad unitSize
12837163 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150 toallitas/bolsa, a granel Toallitas selladas con calor Polynit No estéril cada uno
15333336 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) 300 Toallitas/Bolsa Toallitas selladas con calor Polynit No estéril paquete de 4800
15917921 6 x 6 in 75 uds., 4 uds./bolsa, 10 bolsas/caja Toallita No estéril paquete de 300
16071752 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 25 toallitas/bolsa interior, 4 bolsas/bolsa interior Toallitas selladas con calor Polynit Estéril paquete de 1200
11922445 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150 toallitas/bolsa Toallitas selladas con calor Polynit No estéril paquete de 150
16665524 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150/bolsa, 8 bolsas/caja Polynit Toallitas selladas con calor No estéril paquete de 1200
16615534 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 300 Toallitas/Bolsa (a granel) Toallitas selladas con calor Polynit No estéril paquete de 1200
15204878 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75 toallitas/bolsa Toallitas selladas con calor Polynit No estéril paquete de 75
15144589 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75/bolsa, 8 bolsas/caja (Apilado en plano) Polynit Toallitas selladas con calor Estéril paquete de 600
16606044 30 x 30 cm (12 x 12 in) 1000 toallitas/bolsa Toallitas selladas con calor Polynit Estéril paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12837163 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PNHS99B/150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas toallitas para todas las aplicaciones ultra-críticas y para la limpieza de uso general. Las toallitas selladas térmicamente Contec™ Polynit se componen al 100 % de poliéster tejido texturizado. Las toallitas se han cortado con láser, lo que sella los bordes del tejido para permitir el uso completo de la superficie de las toallitas.
  • Toallitas 100 % poliéster de filamento continuo con textura y bordes sellados con calor
  • El corte por láser sella las fibras en el borde de la toallita y permite una utilización al 100 % de la misma
  • Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO Clase 4
  • Contenido extremadamente bajo de partículas, fibras y residuos no volátiles (NVRS)
  • Buena capacidad de absorción con disolventes
  • Resistentes a la abrasión y a los productos químicos
Información de órdenes
Disponible en tamaños y formas a medida.Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher Safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas selladas con calor Polynit
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 140 g/m2
Certificaciones/conformidad ISO Clase 4
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la limpieza de uso general
Cantidad de embalaje 150 toallitas/bolsa, a granel
Tela 2 capas