Descripción
- Poliéster sellado de un solo uso
- Proporcione un bajo nivel de partículas que sea esencial para su uso en áreas de contacto con productos
- Muy absorbentes, lo que garantiza una buena cobertura uniforme del desinfectante o IPA
- El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor de la mopa
- Las almohadillas de limpieza estériles se presaturan con un 70 % de IPA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Almohadillas de limpieza de poliéster selladas con ultrasonidos |
| Longitud (imperial) | 2,8 pulg |
| Longitud (métrico) | 7 cm |
| Anchura (imperial) | 2,8 in. |
| Anchura (métrico) | 7 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Esterilidad | Estéril |
| Desechables | Un solo uso |
| Bordes | Sellado ultrasónicamente |
| Mostrar más |