Learn More
Contec™ Almohadillas de limpieza EasyReach™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11982425 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
19 x 7 cm (7,5 x 2,8 in)
7,5 x 2,8 in
7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm)
7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm)
Tipo de producto:
Almohadilla de limpieza
Almohadilla de limpieza presaturada (alcohol isopropilo al 70 %/agua desionizada al 30 %)
Almohadilla de limpieza, poliéster acolchado
Almohadillas de limpieza
Almohadillas de limpieza de poliéster selladas con ultrasonidos
Almohadillas de limpieza presaturadas
Material:
Poliéster
Poliéster acolchado
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 100
paquete de 60
paquete de 64
paquete de 8
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tipo de producto Material Esterilidad unitSize
11982425 7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm) Almohadilla de limpieza presaturada (alcohol isopropilo al 70 %/agua desionizada al 30 %) Poliéster acolchado Estéril paquete de 8
11942425 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadilla de limpieza Poliéster acolchado No estéril 4 PCS
17292924 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadilla de limpieza Poliéster acolchado No estéril paquete de 60
17294523 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadillas de limpieza presaturadas Poliéster acolchado Estéril paquete de 64
15696986 7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm) Almohadillas de limpieza Poliéster acolchado Estéril paquete de 60
16498465 7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm) Almohadilla de limpieza presaturada (alcohol isopropilo al 70 %/agua desionizada al 30 %) Poliéster acolchado Estéril paquete de 64
17143634 7,5 x 2,8 in Almohadilla de limpieza, poliéster acolchado Poliéster acolchado Estéril paquete de 60
16691872 19 x 7 cm (7,5 x 2,8 in) Almohadillas de limpieza Poliéster No estéril paquete de 100
16601882 19 x 7 cm (7,5 x 2,8 in) Almohadillas de limpieza de poliéster selladas con ultrasonidos Poliéster Estéril paquete de 100
9 options
Código de producto. 11982425
Marca: Contec™ PSME0001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pasa fácilmente por las compuertas de transferencia, no requiere montaje ni mantenimiento. El sistema de limpieza Contec™ EasyReach™ es ideal para aisladores, cabinas, campanas de flujo de aire laminar, cajas de guantes y otros entornos de tamaño reducido.
  • Poliéster sellado de un solo uso
  • Proporcione un bajo nivel de partículas que sea esencial para su uso en áreas de contacto con productos
  • Muy absorbentes, lo que garantiza una buena cobertura uniforme del desinfectante o IPA
  • El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor de la mopa
  • Las almohadillas de limpieza estériles se presaturan con un 70 % de IPA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadilla de limpieza presaturada (alcohol isopropilo al 70 %/agua desionizada al 30 %)
Longitud (imperial) 7,5 in
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 2,7 in
Anchura (métrico) 7 cm
Material Poliéster acolchado
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm)
Para utilizar con (equipo) Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
Cantidad de embalaje 8/bolsa; 8 bolsas/caja
Solución de saturación 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC EASYREACH POLYESTER CLEANING PADS PRESATURATED WITH 70% IPA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol