Learn More
Contec™ Toallas para sala limpia Anticon™ Gold Sorb
BIOPHARMA
Código de producto. 16486820 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad de embalaje:
150/bolsa, 8 bolsas/caja
2 Bolsas x 75 Toallitas, Apiladas
25/bolsa, 40 bolsas/caja
50/bolsa
75/bolsa, 8 bolsas/caja, con doble bolsa
Grado:
A/B
C/D
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 400
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Esterilidad Cantidad de embalaje Grado unitSize
16486820 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Estéril 75/bolsa, 8 bolsas/caja, con doble bolsa A/B paquete de 1200
15789174 23 x 23 cm (9 x 9 in) No estéril 150/bolsa, 8 bolsas/caja C/D paquete de 1200
16645504 30 x 30 cm (12 x 12 in) No estéril 50/bolsa C/D paquete de 400
30259549 30 x 30 cm (12 x 12 in) Estéril 25/bolsa, 40 bolsas/caja A/B paquete de 1000
15779174 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) No estéril 2 Bolsas x 75 Toallitas, Apiladas C/D paquete de 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486820 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 492238955
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combinan la eficacia de la microfibra con la del poliéster para ofrecer unas características de limpieza y absorción superiores. Las toallas para salas limpias Contec™ Anticon™ Gold Sorb tienen bordes sellados exclusivos que permiten usar toda la superficie de la toalla sin preocuparse de dañar las superficies delicadas.
  • Combinan la eficacia de la microfibra y el poliéster para ofrecer unas características de limpieza y absorción superiores
  • No tienen bordes abrasivos, por lo que estas toallas son especialmente adecuadas para la limpieza de componentes sensibles como elementos ópticos
  • Los bordes sellados reducen la generación de partículas y fibras
  • La exclusiva microfibra proporciona una eliminación superior de residuos y partículas incluso cuando está seca
  • Alta capacidad de absorción y rápida tasa de adsorción para un control superior de los derrames.
  • Lavado en sala limpia
  • Probado de acuerdo con las prácticas recomendadas del IEST para la Evaluación de materiales de limpieza para entornos críticos
  • Toallitas estériles de 30,48 × 30,48 cm (12 × 12 pulgadas) disponibles 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Absorbencia Intrínseco: 3,37 mL/g, extrínseco: 500 mL/m²
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 148 g/m2
Certificaciones/conformidad ISO Clase 3 a 5
Color Blanco
Estructura Punto interlock
Desechables Un solo uso
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Ultra limpieza y alta sorbencia
Cantidad de embalaje 75/bolsa, 8 bolsas/caja, con doble bolsa
Tela 1 capa
Esterilidad Estéril
Grado A/B