Descripción
- Ideales para limpiar elementos ópticos sensibles, excelentes para un control superior de derrames, para aplicaciones ISO Clase 1 a 4
- Diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento con un valor superior
- Estas toallas multiuso pueden utilizarse en distintas aplicaciones, desde el control de derrames hasta la limpieza de cámaras críticas
- Tejido doble de poliéster de filamento continuo al 100 % con un patrón interlock
- El hilo de poliéster está diseñado químicamente para lograr la máxima absorbencia y limpieza
- La exclusiva tecnología de sellado sella los bordes de las toallas, lo que permite utilizar el 100 % de la superficie de la toalla
- Las toallas presentan un número bajo de partículas y fibras submicrométricas, además de bajos niveles de extracción y una rápida tasa de absorción para absorber rápidamente los derrames; 100 % poliéster de filamento continuo modificado químicamente para una limpieza y absorción superiores
- Toalla excelente para tareas de limpieza críticas, barrido y control de derrames
Compliance
Probadas de acuerdo con las prácticas recomendadas del IEST para la evaluación de materiales de limpieza para entornos críticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas de serie Anticon™ Gold StandardWeight™ |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster |
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 1 a 4 |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para limpiar elementos ópticos sensibles, excelentes para un control superior de derrames, para aplicaciones ISO Clase 1 a 4 |
| Cantidad de embalaje | 2 Bolsas x 75 Toallitas |