Learn More
Contec™ Toallas Anticon™ Gold HeavyWeight™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13429196 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Cantidad de embalaje:
100 toallitas/bolsa (2 bolsas interiores de 50)
2 Bolsas x 75 Toallitas (a granel)
20/bolsa (5 bolsas/caja)
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 400
paquete de 800
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Esterilidad unitSize
13429196 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 2 Bolsas x 75 Toallitas (a granel) No estéril paquete de 1200
16635504 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) 100 toallitas/bolsa (2 bolsas interiores de 50) No estéril paquete de 400
16476820 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 20/bolsa (5 bolsas/caja) No estéril paquete de 800
3 options
Código de producto. 13429196
Marca: Contec™ 492224792
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice las partículas y fibras no deseadas al limpiar en aplicaciones ISO clase 1 a 4. Las toallitas Anticon™ de la serie Gold Heavyweight utilizan una tecnología patentada y una alta capacidad de absorción para un control superior de derrames. Cuentan con una alta resistencia a la tracción para eliminar desgarros y enganches en aplicaciones de limpieza difíciles.
  • Fabricación con poliéster de filamento continuo al 100 % y especialmente procesado para una limpieza y absorbencia superiores
  • Cuentan con una construcción de doble tejido interlock de filamento continuo.
  • Número bajo de partículas y fibras submicrométricas
  • Bordes sellados para reducir la generación de partículas y fibras
  • Alta capacidad de absorción y rápida tasa de adsorción para un control superior de los derrames.
  • Alta resistencia a la tracción para eliminar desgarros y enganches en aplicaciones de limpieza difíciles.
  • Lavado en sala limpia
Compliance
Probadas de acuerdo con las prácticas recomendadas del IEST para la evaluación de materiales de limpieza para entornos críticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas de Doble Tejido Interlock Anticon™ Gold
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Peso base 140
Certificaciones/conformidad ISO Clase 1 a 4
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso en los entornos de sala blanca más críticos
Para utilizar con (equipo) Semiconductores, microelectrónica y dispositivos médicos
Cantidad de embalaje 2 Bolsas x 75 Toallitas (a granel)