Learn More
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ Zeta™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17225176 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
11 x 12 in. (27,9 x 30.5 cm)
20,3 x 23 cm (8 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 1800
Código de producto. 17225176
Marca: Contec™ AMZE0001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Preparado para derrames de ácidos. Las toallitas especiales para salas limpias Contec™ Amplitude™ Zeta™ son excelentes para su uso con derrames de ácidos o para su uso como revestimiento de bandejas. Las toallitas están numeradas para su trazabilidad.
  • Toallitas no tejidas de celulosa/polipropileno
  • Las toallitas acolchadas laminadas térmicamente tienen capas exteriores de polipropileno y un centro de celulosa altamente absorbente
  • El patrón acolchado permite la segregación por aspecto
  • Excelente para derrames de ácido 
  • Ideales para el revestimiento de bandejas
  • Lote numerado para facilitar la trazabilidad
  • El núcleo interno de celulosa sellado térmicamente entre dos capas de polipropileno fundido es absorbente
  • Fuerte resistencia a ácidos
  • El patrón acolchado de tres capas permite la segregación por apariencia
Información de órdenes
Peso base, 103g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas especiales para salas blancas
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20,3 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad ISO Clase 6-8
Dimensiones (L x An) 20,3 x 23 cm (8 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca