Descripción
- Fabricadas con poliéster hidroentrelazado/celulosa no tejida
- Toallita absorbente ligera y económica
- Excelente resistencia y absorción
- Doble envase para preservar la integridad del producto
- Limpieza general y pulido de superficies
- Diseñadas para aplicaciones no abrasivas
Información de órdenes
Peso base, 51 g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas básicas para salas limpias Amplitude™ Theta™ |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Celulosa, poliéster hidroentrelazado |
| Absorbencia | Intrinsic: 5,1mL/g; Extrinsic: 249mL/m² |
| Peso base | 51 |
| Dimensiones (L x An) | 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Sala blanca |
| Mostrar más |