Learn More
Contec™ Toallitas especiales para salas limpias Amplitude™ Delta™, ISO, clase 5
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17733457 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 2400
paquete de 3600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17733457 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) paquete de 1200
16605514 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) paquete de 2400
16496820 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 3600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17733457 Proveedor Contec™ N.º de proveedor AMDE0003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpie productos ópticos delicados como lentes y espejos. Las toallitas especiales para salas limpias Contec™ Amplitude™ Delta™, ISO clase 5, son compatibles con soluciones comunes de limpieza y desinfección. El material de construcción de fibra sintética no es abrasivo y presenta bajos niveles de partículas y extraíbles.
  • Extremadamente suaves y limpias.
  • Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
  • Textura no abrasiva.
  • Se utiliza para limpiar productos delicados.
  • Para limpiar los productos antes de introducirlos en la sala limpia.
  • Fabricado 100 % de poliéster hidroenredado no tejido para una limpieza, resistencia y durabilidad excepcionales
  • Ideales usar con disolventes.
  • Doble envase para preservar la integridad del producto
Información de órdenes
Peso base, 68g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita de sala limpia
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10,16 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10,16 cm
Material Fibra sintética
Compatibilidad Soluciones comunes de limpieza y desinfección
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca