Learn More
Contec™ Toallitas especiales para salas limpias Amplitude™ Delta™, ISO, clase 5
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16496820 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 2400
paquete de 3600
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16496820 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 3600
16605514 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) paquete de 2400
17733457 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) paquete de 1200
3 options
Código de producto. 16496820
Marca: Contec™ AMDE0001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpie productos ópticos delicados como lentes y espejos. Las toallitas especiales para salas limpias Contec™ Amplitude™ Delta™, ISO clase 5, son compatibles con soluciones comunes de limpieza y desinfección. El material de construcción de fibra sintética no es abrasivo y presenta bajos niveles de partículas y extraíbles.
  • Extremadamente suaves y limpias.
  • Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
  • Textura no abrasiva.
  • Se utiliza para limpiar productos delicados.
  • Para limpiar los productos antes de introducirlos en la sala limpia.
  • Fabricado 100 % de poliéster hidroenredado no tejido para una limpieza, resistencia y durabilidad excepcionales
  • Ideales usar con disolventes.
  • Doble envase para preservar la integridad del producto
Información de órdenes
Peso base, 68g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas para salas limpias Amplitude™ Delta
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Fibra sintética
Compatibilidad Soluciones comunes de limpieza y desinfección
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca