missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Connexin 50/GJA8 Recombinant Protein Antigen

Código de producto. 18673698 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18673698 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18673698

Marca: Novus Biologicals™ NBP268799PEP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 2703
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 23 kDa
Cantidad 100 μL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen alpha 8, 50 kD (connexin 50), CAE, Connexin-50, C x 50, CZP1, gap junction alpha-8 protein, gap junction membrane channel protein alpha-8, gap junction protein, alpha 8, 50 kDa, gap junction protein, alpha 8, 50 kDa (connexin 50), lens intrinsic membrane protein MP70, MP70
Símbolo de gen GJA8
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68799. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Categoría de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión Connexin 50/GJA8
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.