missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar de viscosidad de cono y placa, 8081 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™

Los estándares de viscosidad certificados según las normas ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están formulados específicamente para la industria de pinturas y recubrimientos, y representan la gama más completa de estándares disponibles para esta aplicación.

Marca:  Paragon Scientific 2162/17

Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg

Código de producto. 15939919

  • 154.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Viscosidad cinemática certificada en estricta conformidad con la norma ASTM D2162 a 20 °C, 23 °C y 25 °C.
  • Viscosidad cinemática certificada de conformidad con la norma ASTM D341 a temperaturas intermedias.
  • Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • 2 años de vida útil
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones

Especificaciones

Frasco de vidrio ámbar
Yes
Líquido
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.