Learn More
Patrón de conductividad, 111800 μS/cm, certificado NIST, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
Envase:
Polietileno
Descripción
5 °C—74,1 mS/cm
10 °C—83,2 mS/cm
15 °C—92,5 mS/cm
20 °C—102,1 mS/cm
25 °C—111,8 mS/cm
30 °C—121,7 mS/cm
35 °C—131,7 mS/cm
40 °C—142,1 mS/cm
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Chloride |
Concentración | 1.0M |
CAS | 7447-40-7 |
Envase | Polietileno |
Cantidad | 1000 ml |
Fórmula molecular | ClK |
Número MDL | MFCD00011360 |
Clave InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Nombre IUPAC | potasio;cloruro |