Learn More
Olympus™ Condensador, larga distancia de trabajo, U-LWCO.
Descripción
- Distancia de trabajo larga: 12 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios BX, IX y MX |
| Abertura numérica | 0,65 |