Learn More
Motic™ Condensador, acromático, oscilante, sin tensión, BA310
Descripción
- Diseño oscilante.
- Acromático para corrección de aberraciones esféricas y cromáticas.
- Sin deformación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Condensador |
| Descripción | ND:0,90/0,13 (sin tensión) |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio compuesto vertical serie BA310 |