Learn More
Nabertherm™ Compact Tube Furnace
Equipped with a standard working tube of C 530 ceramic and two fibre plugs. Nebertherm™ Compact Tube Furnace includes Controller B 410.
Marca: Nabertherm™ R-471B3AN
Detalles adicionales : Peso : 89.00000kg
Descripción
Los hornos tubulares compactos con sistemas de control integrados se pueden utilizar de forma universal para muchos procesos.- Excelente relación precio-rendimiento.
- También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío).
- Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
- Diseño de zona única de serie con controlador B 410
- Cinco programas y cuatro rampas libremente programables, controlador C 450 con 10 programas ajustables libremente y 20 segmentos o controlador P480 con 50 programas ajustables libremente y 40 segmentos para el funcionamiento en tres zonas.
- Diseño de tres zonas disponible en los modelos de > 250 mm con controlador P480 opcional
- Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Especificaciones
B410 | |
750 mm | |
1300 °C máx. | |
100 mm |