Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de cables de comunicación RS232/RS485 de 25 pies
Maximice la eficacia de su dispositivo de control de la temperatura con la conectividad de control de temperatura Thermo Scientific™ y los accesorios de monitorización.
Marca: Thermo Scientific™ 422000000004
103.58 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21682" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Maximice la eficacia de su dispositivo de control de la temperatura con la conectividad de control de temperatura Thermo Scientific™ y los accesorios de monitorización.
- Seleccione los límites de las alarmas de temperatura superior e inferior y haga un seguimiento del estado del sistema con una alarma.
- Registre los resultados en un gráfico seleccionable por el usuario.
- Seleccione entre iconos intuitivos de productos.
- Cree gráficos y cuadros.
- Configure fácilmente las funciones de rampa con el tiempo.
- Vea ventanas emergentes de alarmas que muestran errores.
- Vea una pantalla de controlador virtual.
- Solo compatible con PC
Especificaciones
Software NESCom™ 4.0 | |
RS232 | |
Interfaz de comunicaciones RS-232; PC con Windows | |
Software |