Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de cables de comunicación RS232/RS485 de 25 pies
Maximice la eficacia de su dispositivo de control de la temperatura con la conectividad de control de temperatura Thermo Scientific™ y los accesorios de monitorización.
Marca: Thermo Scientific™ 1600035
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Maximice la eficacia de su dispositivo de control de la temperatura con la conectividad de control de temperatura Thermo Scientific™ y los accesorios de monitorización.
Conecte su solución de control de temperatura Thermo Scientific a su aplicación.- Disponible para dispositivos de control de temperatura equipados con comunicaciones
- Diseñado para funcionar con su enfriador de recirculación Thermo Scientific o con baño equipado con comunicaciones
- Disponible en tamaños habituales aptos para las conexiones de sus dispositivos y con la interfaz de su proceso
- No dude más a la hora de encontrar piezas que se adapten a las conexiones de su baño o enfriador de recirculación
- Proporciona control remoto de las unidades Thermo Scientific equipadas con un Interfaz de comunicaciones RS-232
- Seleccione los límites de las alarmas de temperatura superior e inferior y haga un seguimiento del estado del sistema con una alarma
- Registre los resultados en un gráfico seleccionable por el usuario
- Seleccione entre iconos intuitivos de productos
- Crear gráficos y cuadros
- Configure fácilmente las funciones con el tiempo
- Vea ventanas emergentes de alarmas que muestran errores
- Vea una pantalla de controlador virtual
- Solo compatible con PC
Especificaciones
Cable de interfaz, LAN, de 5 m | |
LAN | |
Baños de circulación refrigerados/calefactados Thermo Scientific™ |