Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers
Increases flexibility in the laboratory. Tenak™ Comfort Racks for Upright Freezers insure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marca: Tenak™ TE24154
Detalles adicionales : Peso : 5.60000kg
Descripción
- Criocajas colocadas en cajones
- Peso de funcionamiento reducido
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricado con acero inoxidable
- Se vende sin criocajas
Especificaciones
Gradilla cómoda | |
Cajas (35) | |
Congeladores verticales | |
683 x 140 x 252 mm | |
252 mm | |
683 mm |
7 x 5 | |
Acero inoxidable | |
1/paquete | |
140 mm | |
32 mm |