Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers
Increases flexibility in the laboratory. Tenak™ Comfort Racks for Upright Freezers insure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marca: Tenak™ TE24138
Detalles adicionales : Peso : 5.50000kg
Descripción
- Criocajas colocadas en cajones
- Peso de funcionamiento reducido
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricado con acero inoxidable
- Se vende sin criocajas
Especificaciones
Gradilla cómoda | |
Cajas (36) | |
Congeladores verticales | |
562 x 140 x 324 mm | |
324 mm | |
562 mm |
9 x 4 | |
Acero inoxidable | |
1/paquete | |
140 mm | |
32 mm |