Learn More
Fisherbrand™ Combs for SVG-SYS Vari-gel MINI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
For use with SVG-SYS Vari-gel MINI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Codificado con color
- Disponible en 1, 1,5 y 2 mm de grosor
Especificaciones
Peine | |
1,5 mm | |
5,5 mm |
8 | |
40 μl |