Learn More
Fisherbrand™ Peine, grosor de 0.75 mm
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Para bandas firmemente colocadas
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
- Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de 10 y 20 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi | |
10 | |
0,75 mm |
Peine | |
1 unidad | |
20 μl |