Learn More
Fisherbrand™ Combs for Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit, 0.75mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
19.05€ - 21.15€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Grosor (métrico) 0.75mm
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca N.° de pocillos Tamaño de muestra Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de pocillos Tamaño de muestra Precio Cantidad y disponibilidad  
11883303 Ver documentos Fisherbrand™
Prep 1, Marker 1 270μL 19.05€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11893303 Ver documentos Fisherbrand™
10 20 μl 19.05€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-10-2019
Añadir a la cesta
11863313 Ver documentos Fisherbrand™
12Wells 17μL 19.05€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-10-2019
Añadir a la cesta
11803323 Ver documentos Fisherbrand™
16 12 μl 19.05€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11843323 Ver documentos Fisherbrand™
Prep 2, Marker 2 57μL 19.05€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11853323 Ver documentos Fisherbrand™
20 10 μl 19.05€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
16-10-2019
Añadir a la cesta
11823333 Ver documentos Fisherbrand™
25 7 μl 21.15€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
28-10-2019
Añadir a la cesta
11863333 Ver documentos Fisherbrand™
Prep 4, Marker 2 118μL 19.05€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11803343 Ver documentos Fisherbrand™
8 30 μl 19.05€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For tightly resolved bands
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10-sample and 20-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Especificaciones
Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
0.75mm