Learn More
Hoefer™ Peines para unidad submarina HE 33 Mini
Accesorios para el minisubmarino HE 33
Marca: Hoefer™ HE31A1215
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Description
- Variedad de ocho tamaños que van de 1/2 a 16 pocillos
- De 1 a 1,5 mm de grosor
- Anchura de pocillos de 44/6 a 2,6 mm
- Volumen de muestra de 235/35 a 20,5 μl
Specifications
Unidad submarina HE 33 Mini | |
12 | |
0,15 cm | |
0,15 in | |
0,19 in |
Peine sin parte posterior | |
0,05 in | |
30,5 μl | |
0,39 cm | |
0,5 cm |