Learn More
Fisherbrand™ Combs for HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
For use with HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Codificado con color
- Ajuste de altura
- Ofrecen un control total sobre el volumen de carga
- Profundidad del pocillo para el procesamiento de 32 muestras
Especificaciones
Unidad de electroforesis horizontal en gel mini HU6 | |
8 | |
30 μl |
Peine | |
1,5 mm | |
4,5 mm |