Learn More
Fisherbrand™ Combined Ion-Selective Electrode
Converts activity of a specific ion dissolved in a solution into an electrical potential. Fisherbrand™ Combined Ion-Selective Electrode is compatible with all pH/mV meters or ionometers.
504.56€ - 593.60€
Especificaciones
Tipo de solución de llenado | ISAB/ISE |
---|---|
Electrodo. | De ión selectivo combinado |
Código de producto | Marca | Aplicaciones | Interferencias | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Aplicaciones | Interferencias | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11779708
|
Fisherbrand™
|
Determinación de ión de cobre (Cu2+) | Ag+, Hg2+, Cl-, Br-, Cd2+, Fe2+ | De 2 a 12 |
504.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11769708
|
Fisherbrand™
|
Determinación de ión de cloro (Cl-) | S2-, I-, CN-, Br- | De 2 a 12 |
504.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11749718
|
Fisherbrand™
|
Determinación de ión de NO3 | CIO4-, I-, CN-, BF4-, Cl-, NO2- | 2,5 - 11 |
572.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11795638
|
Fisherbrand™
|
Determinación de ión de amonio (NH4+) | K+ | De 4 a 10 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- With solid membrane Interchangeable flat surface
- Ion to be detected passes through the membrane generating a difference of potential, proportional to ionic concentration
- Analysis time is generally less than one minute
- Sample preparation steps such as filtering or Distillation rarely necessary
- Calibration should be carried out as often as possible (once a day) at the same temperature as the sample
- Measurement temperature 0 to 50°C
- Delivered with membrane, electrolytic solution, ISAB solution and ISE standard and gasket
ISAB solution
: To adjust the ionic strength. add directly to the solution to be measured. ISE standard
: For the calibration of ionic electrodes. Concentration 1000 ppm.
Especificaciones
ISAB/ISE | |
De ión selectivo combinado |