Learn More
Fisherbrand™ Cinta de marcado
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12690kg
Descripción
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
- Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
- Excelente para la codificación por colores
- Resisten temperaturas de -23 a +121 °C (de -10 a +250 °F)
- Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
- Se adhiere a la mayoría de las superficies, como vidrio, plástico y metal
- Se retira limpia y fácilmente
- Las cintas se suministran sin dispensador
Especificaciones
Azul | |
Papel | |
Resistente al agua, al aceite y al ácido | |
De -10 a 250 °F | |
54,86 m x 1,27 cm (14 yardas x 0,5 pulg) | |
13 m | |
13 mm |
Cinta | |
Cinta de etiquetado de color | |
6/paq. | |
De -23 °C a +121 °C | |
14 yd | |
0,5 in |