Learn More
Solución primaria de coloración, amarilla, Grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11845853 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
11845853 100 ml 100 ML
1 options
Código de producto. 11845853 Proveedor Reagecon N.º de proveedor EPYS01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.30€
    117.23€ / 100 ml
    Ahorro 29.07€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para calibrar, controlar, calificar y validar instrumentos de medición del color. La solución primaria de coloración, amarilla, Grado EP, Reagecon™ es una solución colorimétrica lista para usar presentada en frascos de alta calidad y a prueba de manipulación. Se prepara con cloruro de hierro de acuerdo con la UE. farmacopea Chapter 2.
Esta solución de color primario es un estándar de coloración listo para usarse presentado en frascos de alta calidad y a prueba de manipulaciones para su uso como estándar de calibración y/o control de calidad. Se prepara con cloruro de hierro (III), ácido clorhídrico y agua.
  • Fabricado de acuerdo con el capítulo 2 de las directrices de la Farmacopea europea con un Certificado de calibración de la balanza expedido de conformidad con la norma ISO 17025
  • Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso utilizando pesos trazables OIML
  • Concentración verificada con un espectrofotómetro de alto rendimiento calibrado con la guía ISO 34 de patrones espectrofotométricos acreditados
  • Las soluciones de color primario se pueden combinar en proporciones precisas para formar las soluciones de color estándar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) Chloride
Descripción Solución de Color Primario de la Farmacopea Europea
CAS 7705-08-0
Nombres de analitos o componentes Iron (III) chloride, Hydrochloric acid and water
Forma física Líquido
Fórmula molecular Cl3Fe
Número MDL MFCD00011005
Color Amarillo
Clave InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Elemento Cloruro de hierro (III), Ácido hidroclórico
Nombre IUPAC tricloruro de hierro(3+)
Peso molecular (g/mol) 162.20
Cantidad 100 ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 162,20g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PRIMARY YELLOW SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: iron trichloride, hydrochloric acid 37%