Learn More
Lovibond™ Kit de prueba de APHA/platino-cobalto/azeno AF325
El Lovibond™ AF325 es un kit de prueba para la clasificación visual por colores de platino-cobalto/Hazen/APHA en el intervalo 10 a 250 mg Pt/l.
Marca: Lovibond™ 433250
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Normalmente se utiliza para líquidos ligeramente coloreados, como agua subterránea y productos químicos.
- El color se determina mediante la comparación visual de una columna de muestra en un cilindro Nessler con estándares de vidrio de colores precalibrados, que son de color estable y no se ven afectados por la luz UV o condiciones ambientales extremas.
- Debido a que los colores de las muestras están relativamente insaturados, el kit emplea un comparador Nessleriser de trayectoria óptica larga para proporcionar una mayor sensibilidad y precisión en la medición.
Especificaciones
ASTM D1209 | |
Aplicaciones: Cervezas, maltas y caramelos, alimentos y bebidas, productos para el hogar, médico y clínico, aceites y ceras de petróleo, aceites y grasas comestibles, soluciones de azúcar, jarabes y miel, productos farmacéuticos y cosméticos, textiles, revestimientos, plásticos, químicos, piscinas y balnearios, aguas y aguas residuales | |
AF325 |
Kit de pruebas de medición de color | |
Nessleriser 2150 de 113 mm, unidad de iluminación Daylight 2000, soporte, dos AF306/P, disco NSH de Pt-Co/Hazen, disco NSB de Pt-Co/hazen y soporte Nessleriser |