Learn More
Shamrock™ Cinta de marcado adhesiva con codificador cromático
Segura para su uso en autoclaves, congeladores y estufas. La cinta de marcado con codificación cromática Shamrock™ admite la escritura con rotulador, bolígrafo y marcador e incluso lápiz.
Marca: Shamrock™ ST-12-3
Detalles adicionales : Peso : 0.02070kg
Descripción
- Resistentes al agua, aceite y ácido
- Temperatura de – 20 a + 121 °C
- Para autoclave, congelador, refrigerador y estufa
- Marcado con bolígrafo, lápiz y rotulador
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Verde | |
Ideal para marcador universal, lápiz y fieltro | |
1 unidad | |
12 m |
Extraíble | |
Cinta de marcado | |
Para autoclave, congelador, frigorífico y estufa | |
De -20 °C a +121 °C | |
13 mm |