Learn More
MP Biomedicals™ Colagenasa tipo I de Clostridium histolyticum
Para la preparación de suspensiones celulares aisladas
Marca: MP Biomedicals™ 02195109.5
Detalles adicionales : CAS : 9001-12-1 Peso : 0.00050kg
Descripción
The collagenase product is a mixture of enzymes secreted by C. histolyticum, with different products differentiated by the relative ratios of the 10-18 components found in the secreted enzymes. The main components are two collagenases, clostripain, and a neutral protease. The synergistic action of these enzymes degrade collagen and other intracellular material. The action of both collagenase enzymes and the neutral protease is necessary for effective release of cells from tissue. Various types of collagen are the natural substrates for collagenase.
Unit Definition: One unit will liberate peptides from collagen equivalent in ninhydrin color to 1.0μmol of L-leucine in 5 hr. at pH 7.4 and 37°C in presence of calcium ions. Contains clostripain, neutral protease and trypsin activities.
Especificaciones
> 125 U/mg | |
Preparación de suspensiones celulares aisladas | |
500 mg | |
Liofilizado |
Marrón | |
Almacenar a 4 °C. Deséquelo. | |
Colagenasa tipo I |
Seguridad y manipulación
- Collagenase, Type I
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Collagenase