missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Native COL2A1. Source: Bovine Nasal Cartilage (Accession #: P02459) The Collagen II Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P02459 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Immunohistochemistry, SDS-PAGE, Western Blot |
| Formulación | 0.5 M Acetic Acid |
| ID de gen (Entrez) | 1280 |
| Nombre | Collagen II protein |
| Requisitos de almacenamiento | 4°C. Do not freeze. |
| Reactividad cruzada | Bovine |
| Grado de pureza o calidad | Chromatography |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?