Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colistina, sal de sulfato
Catalog Number 15565146
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
1264-72-8
1264-72-8
La sal de sulfato de colistina (2:5), n.º de CAS 1264-72-8, (sinónimo:complejo de polimixina E) es una mezcla compleja de antibióticos, en la que las colistinas A y B son los componentes principales.Tiene actividad bactericida contra bacterias grampositivas y gramnegativas y también puede utilizarse como bloqueador neuromuscular.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La sal de sulfato de colistina es un polvo blanco, catiónico, soluble en agua, compuesto por más de 30 componentes
• Aislada originalmente de Bacillus polymyxa, inhibe el crecimiento de los gramnegativos (por ejemplo: E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens y S. enterica) y de las bacterias grampositivas (por ejemplo: L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici y S. aureus) mediante la permeabilización de la membrana celular bacteriana
Aplicaciones
• El sulfato de colistina tiene una potente actividad antiendotoxinas generada a través de su capacidad para unir lipopolisacáridos que forman endotoxinas bacterianas
• Este compuesto se utiliza a menudo en el tratamiento de infecciones gramnegativas resistentes a múltiples fármacos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Colistin sulfate salt
Tipo Colistin Sulfate salt
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, insoluble in acetone, diethyl ether
Porcentaje de pureza ≥77% Sum of Polymyxins (HPLC)
Cantidad 1 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Colistin sulfate salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.