Learn More
Aqualytic™ Tubo de ensayo Vario para COD
Se utiliza para pruebas de reactor de dicromato y de digestión. El tubo de ensayo para COD Vario Aqualytic™también se utiliza con dispositivos de incubación.
Marca: Aqualytic™ 420722
Detalles adicionales : CAS : 7664-93-9 Peso : 0.08800kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
- Se utiliza con agua
- Se utiliza con dispositivos de incubación
- Se utiliza para pruebas de reactor de dicromato y de digestión
Especificaciones
Agua, aguas residuales, agua de mar | |
25 paquete | |
Reactor de dicromato, digestión |
Dispositivos Hach | |
De 0 a 15000 mg/l | |
Tubo de ensayo de COD Vario |
Seguridad y manipulación
- COD Reagent Vario HR
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver(1+) sulphate, potassium dichromate