missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de cobalto para ICP, 10 mg/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™

Catalog Number 12917343
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
ácido nítrico
O[N+]([O-])=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
ácido nítrico
O[N+]([O-])=O

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.

Nombre del producto químico o material Cobalt
Concentración 10mg/L
Envase Frasco
Cantidad 50 mL
Disolvente o matriz HNO3
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'