Learn More
Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | CoCl2 · 6H2O |
Número UN | 3077 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.93g/mol |
Porcentaje de pureza | 98% |
Grado | Reactivo ACS |
Envase | Frasco de plástico |
Presión de vapor | 40mmHg (0°C) |