Learn More
Cytiva Kit de filtración Coarse
Para grandes volúmenes/cargas repetidas de muestras aclaradas
Marca: Cytiva 11-0012-53
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
El kit de 5 y 10 filtros gruesos Tricorn se utilizan para la carga de muestras aclaradas de gran volumen/repetitiva con el fin de reducir el riesgo de obstrucción en combinación con los medios de captura. Los kits de filtros y filtros gruesos incluyen adaptadores superiores e inferiores, filtros inferiores y juntas tóricas de EPDM (cinco de cada uno de estos artículos).- Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas. Son adecuadas para su uso con medios de alto rendimiento como la sefarosa de alto rendimiento, el grado de preparación Superdex y SOURCE.
- Las columnas están disponibles en modelos con 5 o 10 mm de diámetro interior y en longitudes de los 20 a los 200 mm. Las columnas con diámetro de 10 mm también están disponibles en modelos con 300 y 600 mm de longitud. El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para los pasos de detección y pulido del proceso de purificación de proteínas.
- Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
Especificaciones
5 columnas Tricorn | |
Kit de filtración Coarse | |
1 kit |
Etileno propileno dieno, polietileno | |
Adaptadores superiores e inferiores, filtros inferiores y juntas tóricas de EPDM, cinco de cada una. |