Learn More
Bryson Packaging™ Película adherente
Adecuados para el sellado de recipientes de laboratorio, como matraces, vasos de precipitados, frascos, tubos y otros. Los rollos de película adherente Bryson Packaging™ se suministran en cajas con un borde de corte.
Marca: Bryson Packaging™ SEL-360-020H
Detalles adicionales : Peso : 1.19700kg
Descripción
- Fabricados en película de PVC extruida de 50 µm de espesor
- Aptos para su uso en ultracongelación
- Elásticos de dos direcciones
- Resistentes a los estafilococos
- Destrucción por calor a 125 °C
Especificaciones
Adecuado para el sellado de los recipientes de laboratorio, como matraces, vasos de precipitados, frascos y tubos, y para su uso en ultracongelación | |
450mm | |
50um |
Película | |
Policloruro de vinilo |