Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Polystyrene Jars with White Polypropylene Caps
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 50 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 48 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos |
Incluye | Tapón |
Altura con tapón (métrico) | 49 mm |
Material | Poliestireno |
Cantidad | 48 |