Learn More
Fisherbrand™ Tarros de cristal de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
60 ml
120 ml
125 mL
240 ml
240 ml
480 ml
480 ml
960 ml
Cantidad:
12
24
48
144
384
Descripción
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido Disponibles en una amplia variedad de tamaños, desde 1 a 32 oz.
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Vinilo/pasta |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | De 70 a 400 mm |
Tipo de tapón | Tapón |
Diámetro (métrico) | 73 mm |
Altura (métrico) | 89 mm |
Tipo de producto | Frasco de lados rectos |
Capacidad (métrico) | 240 ml |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Color | Transparente |