Learn More
Thermo Scientific™ Placas no estériles transparentes de 96 pocillos con fondo redondo para inmunoanálisis, MaxiSorp
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles mediante estas placas transparentes de 96 pocillos no estériles de fondo redondo y para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima.
Marca: Thermo Scientific™ 3655
142.37 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21894" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.20500kg
Alertas:
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Descripción
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles con las placas Thermo Scientific™ de 96 pocillos no estériles de fondo redondo para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima. Ofrece placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ ideales para inmunoensayos de fase sólida cuantitativos y cualitativos.
Placas sólidas de 96 pocillos
- Poliestireno transparente
- Cuatro opciones de superficie para conseguir una unión óptima
- Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies
- PolySorp e Immulon 1B para la adsorción de moléculas hidrófobas
- Immulon 2HB es ligeramente hidrófila y une una amplia gama de biomoléculas.
- MaxiSorp es hidrófila e ideal para ensayos de anticuerpos sándwich
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Sin código de barras | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
Redondo | |
10 | |
Proteínas |
Ligeramente hidrófilo | |
Colorimétrico | |
50 cajas | |
Microplaca | |
280 μl | |
180 μl | |
Immulon 2 HB | |
50 | |
Ninguno |